Learn More
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone, Honeywell Riedel-de Haën™
CHROMASOLV™, GC-Headspace tested,≥99.5%
1205.99 DKK - 5812.01 DKK
Chemical Identifiers
CAS 80-73-9
Molecular Formula C5H10N2O
Molecular Weight (g/mol) 114.15
MDL Number MFCD00003188
InChI Key CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea
PubChem CID 6661
IUPAC Name 1,3-dimethylimidazolidin-2-one
SMILES CN1CCN(C)C1=O
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
15656680
SDS View Documents
Honeywell-Riedel-de Haen
67484-100ML
100 mL
1205.99 DKK
100mL
15666680
SDS missing translation for 'viewDocuments'
Honeywell-Riedel-de Haen
67484-1L
1 L
5812.01 DKK
1 L
Descripción
Descripción
Honeywell Chromasolv™ GC-headspace solvents:
  • developed particularly for the identification and quantification of residual solvents in pharmaceuticals using GC-headspace methods described in monographs from the United States Pharmacopeia (USP) or the European Pharmacopoeia (Ph. Eur.) and following the International Conference on Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use (ICH) guidelines
  • very pure solvents with extremely low concentrations of the defined residual solvents
  • state-of-the art production and application tests
Especificaciones
Identificadores de productos químicos
80-73-9
114.15
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
6661
CN1CCN(C)C1=O
C5H10N2O
MFCD00003188
1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea
1,3-dimethylimidazolidin-2-one
Especificaciones
80-73-9
95°C (203°F)
MFCD00003188
108808
CYSGHNMQYZDMIA-UHFFFAOYSA-N
1,3-dimethylimidazolidin-2-one
6661
≥99.5% (GC), ≥99.5%
1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
1.056g/mL at 25°C
C5H10N2O
NONH for all modes of transport
1,3-dimethyl-2-imidazolidinone, n,n'-dimethylethyleneurea, dimethyl imidazolidinone, n,n'-dimethylimidazolidinone, 1,3-dimethylimidazolidone, rhonite 1, dmeu, karbomos tsem, 2-imidazolidinone, 1,3-dimethyl, 1,3-dimethylethyleneurea
CN1CCN(C)C1=O
114.15
114.15g/mol
CHROMASOLV™
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
P280-P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : NJ0660000
Nombre del producto
  • 1,3-Dimethyl-2-imidazolidinone
Palabra de advertencia
  • Danger
Clasificación
  • Acute toxicity Category 4
  • Serious eye damage/eye irritation Category 1
  • Reproductive toxicity Category 2
  • Specific target organ toxicity after repeated exposure Category 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H318-Causes serious eye damage.
  • H361-Suspected of damaging fertility or the unborn child.
  • H373-May cause damage to organs.
Consejos de prudencia
  • P260-Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/spray.
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P301+P330+P331-IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P308+P313-IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado