Learn More
1,3-Dioxolane, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Shop All Honeywell Research Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
500 mL
1 L
4 L
Packaging:
Aluminum Bottle
Glass Bottle
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Specifications
Spezifikation
Melting Point | -95°C |
Color | Colorless |
Density | 1.06g/mL at 25°C |
Boiling Point | 76°C |
Flash Point | −3°C (26.6°F) |
Ignition Point | 525°F |
Packaging | Aluminum Bottle |
Refractive Index | n20/D 1.401(lit.) |
Quantity | 4 L |
UN Number | UN1166 |
Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur