Learn More
1,3-Dioxolane, ReagentPlus™, 99%, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
4 L
Conditionnement:
Aluminum Bottle
Flacon en verre
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | 1,3-Dioxolane |
Note relative au nom | Contains approx.75 ppm BHT as inhibitor |
Point de fusion | -95°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 1.06g/mL at 25°C |
Point d’ébullition | 76°C |
Point d’éclair | −3°C (26.6°F) |
Température d’allumage | 525°F |
Conditionnement | Aluminum Bottle |
Indice de réfraction | n20/D 1.401(lit.) |
Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu