Learn More
Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Spatula, Round Bent
Use the Bochem™ 18/10 Stainless Steel Double Spatula, Round Bent for your lab needs.
Brand:  Bochem™ 3187
 View more versions of this product
Product Code. 10234131
  • 23.70 DKK / Each
Only null left
Estimated Shipment: 18-09-2025
Description
  • Stainless
  • Rounded Edge
Specifications
Specifications
1 Ea.
Spoon End, Bent End
25 mm
12 mm
4mm
Stainless Steel (18/10)
Autoclavable
Double Ended Spatula
12 mm
Stainless Steel (18/10)
210 x 12 mm
210 mm
Certificates
Promotions
Promotions
Product Content Correction
Product Title
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.