Learn More
Alfa Aesar™ (2-Allylphenoxy)trimethylsilane, 98%, Thermo Scientific™
Product Code. 15493997
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
100g
25g
5g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 18042-43-8
Molecular Formula C12H18OSi
Molecular Weight (g/mol) 206.36
MDL Number MFCD12407078
InChI Key LJIXCUHZKDSCQX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-allylphenoxy trimethylsilane, trimethyl 2-prop-2-en-1-yl phenoxy silane, o-allylphenoxytrimethylsilane, trimethyl-2-prop-2-enylphenoxy silane, silane, trimethyl 2-2-propenyl phenoxy
PubChem CID 15049460
IUPAC Name trimethyl-(2-prop-2-enylphenoxy)silane
SMILES C[Si](C)(C)OC1=CC=CC=C1CC=C
Spezifikation
Boiling Point 85°C (5mmHg)
Quantity 25 g
Formula Weight 206.36
Percent Purity 98%
Sensitivity Moisture sensitive
Density 0.925
Chemical Name or Material (2-Allylphenoxy)trimethylsilane
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt