Learn More
2-Chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15432429
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54232-03-0
Formula molecolare C6H6ClNO
Molecular Weight (g/mol) 143.57
Numero MDL MFCD11519295
InChI Key UGDSWVXJJFIVAH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 2-chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine, 2-chloro-5-hydroxy-3-methylpyrdine, 6-chloro-5-methyl-pyridin-3-ol, 3-pyridinol, 6-chloro-5-methyl, 2-chloro-5-hydroxy-3-picoline, 6-chloro-5-methyl-3-pyridinol, 2-chloro-3-methyl-5-hydroxypyridine, pubchem12478, acmc-209len, 6-chloro-5-methylpyridine-3-ol
PubChem CID 12852015
IUPAC Name 6-chloro-5-methylpyridin-3-ol
SMILES CC1=CC(O)=CN=C1Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 2-Chloro-5-hydroxy-3-methylpyridine
Quantità 1 g
Peso formulazione 143.57
Percent Purity 97%
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato