Learn More
3,3'-Di-n-propylthiacarbocyanin-Iodid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7031353
Click to view available options
Menge:
250 mg
5 g
Packungsgröße:
250 Milligramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 53336-12-2
Summenformel C23H25IN2S2
Molekulargewicht (g/mol) 520.49
MDL-Nummer MFCD00013340
InChI-Schlüssel JGTCEHAVVINOPG-UHFFFAOYSA-M
Synonym 3,3'-dipropylthiacarbocyanine iodide, 3-propyl-2-3-3-propyl-2 3h benzothiazolylidene-1-propenyl benzothiazolium iodide, 3-propyl-2-1e,3z-3-3-propylbenzo d thiazol-2 3h-ylidene prop-1-en-1-yl benzo d thiazol-3-ium iodide
PubChem CID 57369736
SMILES [I-].CCCN1C(SC2=CC=CC=C12)=CC=CC1=[N+](CCC)C2=CC=CC=C2S1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 3,3'-Di-n-propylthiacarbocyanine iodide
Menge 250 mg
IUPAC-Name 3-Propyl-2-[3-(3-propyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)prop-2-enyliden]-1,3-benzothiazol;iodid
Formelmasse 520.5
Reinheit (%) 96%
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt