Learn More
3-Amino-6-morpholinopyridazine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11916651
Click to view available options
Quantity:
1 g
5 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 66346-91-6 | C8H12N4O | 180.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 66346-91-6
Molecular Formula C8H12N4O
Molecular Weight (g/mol) 180.21
InChI Key IEUHTZVAUDMKQJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 6-morpholinopyridazin-3-amine, 3-amino-6-morpholin-4-yl pyridazine, 6-morpholin-4-yl pyridazin-3-amine, 3-amino-6-morpholin-4-ylpyridazine, 6-morpholin-4-yl-pyridazin-3-ylamine, 3-pyridazinamine, 6-4-morpholinyl, 6-morpholinopyridazine-3-amine, 6-4-morpholinyl-3-pyridazinamine, 3-amino-6-morpholin-4-3-amino-6-morpholin-4-ylpyridazine
PubChem CID 13114295
IUPAC Name 6-morpholin-4-ylpyridazin-3-amine
SMILES C1COCCN1C2=NN=C(C=C2)N
Especificaciones
CAS Min % 96.0
CAS Max % 100.0
Melting Point 181°C to 183°C
Color White to Yellow
Infrared Spectrum Authentic
Assay Percent Range 96% min. (HPLC)
Quantity 5 g
Formula Weight 180.21
Percent Purity 97%
Physical Form Crystalline Powder or Powder
Chemical Name or Material 3-Amino-6-morpholinopyridazine
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Amino-6-morpholinopyridazine
Palabra de advertencia
  • Warning
Clasificación
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Consejos de prudencia
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P302+P352-IF ON SKIN: Wash with plenty of water/.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
  • P362-Take off contaminated clothing.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado