Learn More
3-Aminopentane, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11391557
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
5 g
25 g
100 g
CAS: 616-24-0 | C5H13N | 87.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 616-24-0
Molecular Formula C5H13N
Molecular Weight (g/mol) 87.17
MDL Number MFCD00008096
InChI Key PQPFFKCJENSZKL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3-aminopentane, 3-pentanamine, 1-ethylpropylamine, 3-pentylamine, propylamine, 1-ethyl, 3-amylamine, unii-3n2it605hv, 1-ethyl-propylamine, pent-3-ylamine, 3-amino pentane
PubChem CID 12019
ChEBI CHEBI:84248
IUPAC Name pentan-3-amine
SMILES CCC(N)CC
Specifications
Density 0.748
Boiling Point 89°C to 91°C
Flash Point 2°C (35°F)
Odor Amine-like
Refractive Index 1.4055
Quantity 25 g
UN Number UN1106
Beilstein 635658
Sensitivity Air Sensitive
Formula Weight 87.17
Percent Purity 98%
Chemical Name or Material 3-Aminopentane
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis