Learn More
3M™ Hooded Protective Coveralls 4510 Series, Elastic Wrist and Ankles
Coveralls provide light duty protection against infective agents, certain hazardous dusts, and limited liquid splashes. PE laminate material includes micropores that allow heat and moisture to evaporate from the skin and out through the suit for a lightweight and comfortable fit.
178.00
Specificatie
Producttype Cleanroom Coveralls
Materiaal Microporous Polyethylene Laminate
Kleur White
Voor eenmalig gebruik Single-use
Ankle Style Elastic
Meer specificaties weergeven
Producten 7
Productcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Maat Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11963734
Bekijk documenten
3M™
7000089662
Medium
178.00
Pack of 20
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11983734
Bekijk documenten
3M™
7000089663
Large
178.00
Pack of 20
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12972315
Bekijk documenten
3M™
7000089664
X-Large
178.00
Pack of 20
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12982315
Bekijk documenten
3M™
7000089665
2X-Large
178.00
Pack of 20
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12992315
Bekijk documenten
3M™
7000089666
3X-Large
178.00
Pack of 20
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
12902325
Bekijk documenten
3M™
7000089667
4X-Large
178.00
Pack of 20
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
11973734
Bekijk documenten
3M™
7000089661
Small
178.00
Pack of 20
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Type 5/6 Coverall designed to offer cost effective protection against hazardous dusts and limited liquid splashes
  • Protection against EN 14126 Biological agents
  • Made of a soft lightweight non-woven with microporous laminate for splash protection, strength and breathability
  • Certified protection against Type 5/6 hazardous dusts and limited liquid splashes
  • 2 panel hood design, 2-way zip with storm flap, elasticated apertures reduce the risk of skin exposure
  • Anti-static coating EN 1149-5 reduces static discharge and the risk of sparks
Specificatie
Specificatie
Cleanroom Coveralls
White
Elastic
2-way Zipper with Storm Flap
Non-sterile
EN 13034 Type 6, EN ISO 13982-1 Type 5, EN 1149-1:2006, ASTM D2859-96, CE
Abatement, Remediation, Agriculture, Cleaning and Maintenance, General Industry, Manufacturing, Non-Hazardous Operations, Painting, Pharmaceutical Cleanroom
Microporous Polyethylene Laminate
Single-use
Elastic
Bound
Anti-static
Yes
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie