Learn More
4-Chloro-2-nitrophénol, 98 %, contient jusqu’à 10 % d’eau environ, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11433667
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 89-64-5
Formule moléculaire C6H4ClNO3
Poids moléculaire (g/mol) 173.55
Numéro MDL MFCD00007113
Clé InChI NWSIFTLPLKCTSX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-nitro-4-chlorophenol, phenol, 4-chloro-2-nitro, unii-438lq62wnh, 4-chloro-2-nitro-phenol, 4-chloro-6-nitrophenol, acmc-209r2b, 5-chloro-2-hydroxynitrobenzene, 4-chloro-2-nitrophenol
CID PubChem 6980
Nom IUPAC 4-chloro-2-nitrophénol
SMILES OC1=CC=C(Cl)C=C1[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-Chloro-2-nitrophenol
Point de fusion 85°C to 88°C
Notes de pourcentage du dosage contient jusqu’à ≈10 % d’eau
Quantité 500 g
Beilstein 2048031
Poids de la formule 173.56
Pourcentage de pureté 98%
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis