Learn More
4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 51304-58-6 | C12H15ClN2 | 222.716 g/mol
24.50CHF - 85.65CHF
Identificatori chimici
CAS | 51304-58-6 |
---|---|
Formula molecolare | C12H15ClN2 |
Molecular Weight (g/mol) | 222.716 |
Numero MDL | MFCD00012775 |
InChI Key | CQPHZBOPSZGTJM-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | 4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile hydrochloride, 4-cyano-4-phenylpiperidinehydrochloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile, chloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile hcl, pubchem19077, acmc-20a3zw, 4-cyano-4-phenylpiperidine hcl, timtec-bb sbb003334, 4-phenylisonipecotonitrile hydrochloride |
PubChem CID | 3084973 |
IUPAC Name | 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile;hydrochloride |
SMILES | C1CNCCC1(C#N)C2=CC=CC=C2.Cl |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11452040
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28414.03 |
1 g |
24.50CHF
1g |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
11462040
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H28414.09 |
10 g |
85.65CHF
10g |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
51304-58-6 | |
222.716 | |
CQPHZBOPSZGTJM-UHFFFAOYSA-N | |
3084973 | |
C1CNCCC1(C#N)C2=CC=CC=C2.Cl |
C12H15ClN2 | |
MFCD00012775 | |
4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile hydrochloride, 4-cyano-4-phenylpiperidinehydrochloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile, chloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile hcl, pubchem19077, acmc-20a3zw, 4-cyano-4-phenylpiperidine hcl, timtec-bb sbb003334, 4-phenylisonipecotonitrile hydrochloride | |
4-phenylpiperidine-4-carbonitrile;hydrochloride |
Specifica
4-Cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride | |
210°C to 214°C | |
MFCD00012775 | |
4-cyano-4-phenylpiperidine hydrochloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile hydrochloride, 4-cyano-4-phenylpiperidinehydrochloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile, chloride, 4-phenylpiperidine-4-carbonitrile hcl, pubchem19077, acmc-20a3zw, 4-cyano-4-phenylpiperidine hcl, timtec-bb sbb003334, 4-phenylisonipecotonitrile hydrochloride | |
C1CNCCC1(C#N)C2=CC=CC=C2.Cl | |
222.716 | |
222.71 |
51304-58-6 | |
C12H15ClN2 | |
UN3439 | |
CQPHZBOPSZGTJM-UHFFFAOYSA-N | |
4-phenylpiperidine-4-carbonitrile;hydrochloride | |
3084973 | |
97% |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement
H331-H302-H312-H315-H319-H335
Toxic if inhaled.
Harmful if swallowed.
Harmful in contact with skin.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302+H312+H332-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: NITRILES, SOLID, TOXIC, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 257-124-5
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
RUO – Research Use Only
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.