Learn More
Hamilton™ Microlab™ 1700 Series Gastight™ Syringes
For dispensing both liquids and gases
Marca: Hamilton™ 80062
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Equipped with precision-machined polymer plunger tip, often PTFE, which creates leak-free seal
- Tight fit feature ensures tip wipes interior of syringe barrel free of sample
- Reduces the chance deposit will occur in samples with dissolved or suspended molecules and result in damaged plunger
- ChemSeal termination
Specifica
26s G | |
1701 | |
10 μL |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto