Learn More
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 399-76-8 | C9H6FNO2 | 179.15 g/mol
35.07 - 430.14
Chemische identificatiekenmerken
CAS 399-76-8
Moleculaire formule C9H6FNO2
Molecular Weight (g/mol) 179.15
MDL-nummer MFCD00005612
InChI Key WTXBRZCVLDTWLP-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 5-fluoroindole-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro, chembl23507, spectrum_001495, pubchem1683, specplus_000678, opera_id_1340, spectrum2_001469, spectrum3_001043
PubChem CID 1820
IUPAC Name 5-fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
SMILES C1=CC2=C(C=C1F)C=C(N2)C(=O)O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Productcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11415153
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12794.03
1 g
35.07
1 gram
11425153
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12794.06
5 g
133.67
5 gram
11435153
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A12794.14
25 g
430.14
25 gram
Beschrijving
Beschrijving
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid,is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid,is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
Solubility
It is highly soluble in water.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Keep away from strong oxidizing agents. Stable under normal temperatures and pressures.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
399-76-8
179.15
WTXBRZCVLDTWLP-UHFFFAOYSA-N
1820
C1=CC2=C(C=C1F)C=C(N2)C(=O)O
C9H6FNO2
MFCD00005612
5-fluoroindole-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro, chembl23507, spectrum_001495, pubchem1683, specplus_000678, opera_id_1340, spectrum2_001469, spectrum3_001043
5-fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
Specificatie
5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
∼259°C (decomposition)
MFCD00005612
5-fluoroindole-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-fluoroindole, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-fluoro, chembl23507, spectrum_001495, pubchem1683, specplus_000678, opera_id_1340, spectrum2_001469, spectrum3_001043
WTXBRZCVLDTWLP-UHFFFAOYSA-N
5-fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
1820
≥98%
399-76-8
C9H6FNO2
153217
It is highly soluble in water.
C1=CC2=C(C=C1F)C=C(N2)C(=O)O
179.15
179.15
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H315-H319-H335
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 206-919-5
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • 5-Fluoroindole-2-carboxylic acid
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: 5-Fluoro-1H-indole-2-carboxylic acid
SDS
Documentatie
Documentatie