Learn More
Thermo Scientific™ 9mm Certified Clear Wide Opening Screw Thread Kits
Use certified clean, low particle, low background vials for your high sensitivity LC/MS and GC/MS applications. They are fully lot-tested for 15 critical parameters.
Marke:  Thermo Scientific™ CERT5000-80
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15240389
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen »
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Use certified clean, low particle, low background vials for your LC/MS, GC/MS and chromatography high sensitivity applications. Thermo Scientific™ 9mm Wide Opening Screw Thread Certified Vial Kits are fully lot-tested by multiple methods for 15 critical parameters. Every pack comes with a Certificate of Conformance. Manufactured from superior quality 33 expansion borosilicate clear (Type 1, Class A) glass, vials are available in assembled and unassembled kits. An assortment of wide opening 9mm vials and a selection of closures are available to suit your application.
Unassembled kits
  • 100 vials and 100 caps with pre-assembled septa 
  • Reusable two-compartment trays protect vials and closures while keeping matching supplies together 
  • Clear trays make it easy to keep track of available supplies without opening containers
Assembled kits
  • 100 vials with pre-attached caps and septa 
  • Packaged in convenient vial trays with clear covers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Blue
Clear
No
100
Screw Cap
Convenience Kit, Certified 9mm Wide Opening Screw Vial, 2mL
Glass, PTFE, Rubber
Ivory PTFE/Red Rubber
LC-GC CERT
No
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt
Limited warranty period: Subject to all warranty requirements and exclusions set out in our Terms and Conditions of Sale, this product is warranted from the date we ship the product and for ninety (90) days thereafter. Disclaimer to internal research use restriction: Any restrictions on the purchaser to utilize the product(s) for internal research purposes only does not apply to the product(s) on the web pages associated with this statement.