Learn More
Agilent BioTek Zubehör für Lionheart FX automatisches Lebendzellmikroskop
Sonstiges Zubehör für Lionheart FX automatisches Lebendzellmikroskop.
288.00 CHF - 4485.00 CHF
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) | Lionheart FX Automatischer Live Cell Imager |
---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Produkttyp | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16572142
![]() |
Agilent BioTek
1450006 |
Feuchtigkeitskammer mit schneller Gasnachladung |
2805.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16582142
![]() |
Agilent BioTek
1450007 |
T75-Kolben-Tischeinsatz |
1015.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16592142
![]() |
Agilent BioTek
1450008 |
T75 U-förmiger Kolbeneinsatz |
1015.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16502152
![]() |
Agilent BioTek
1450009 |
Schutzabdeckung |
4485.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16512152
![]() |
Agilent BioTek
1450527 |
Ersatz-Mikrotiterplatte/Objektträgereinsatz | N/A | ||||||
16522152
![]() |
Agilent BioTek
1450532 |
Gebogene Injektorspitze |
904.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16532152
![]() |
Agilent BioTek
1450533 |
Ausgerichtete Injektorspitze |
2245.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16512162
![]() |
Agilent BioTek
1452124 |
Halterung für Einspritzschläuche |
344.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
16522162
![]() |
Agilent BioTek
1452275 |
T25-Kolbenadapter |
288.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-07-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Injektorzubehör mit gebogenen Spitzen, zur Verwendung mit Lionheart FX. Lieferung mit Spitzenhalterung, Schlauch, Vorfüllwanne und Schlauchhalterung.Spezifikation
Lionheart FX Automatischer Live Cell Imager |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.