Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vernickelungslösung, stromlos
Zur Beschichtung von Silizium, Germanium und Galliumarsenid
39.03 CHF - 114.69 CHF
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Nickel plating solution |
---|---|
Physikalische Form | Flüssig |
Farbe | Grün |
Geruch | Ammonia-like |
MDL-Nummer | MFCD00011137 |
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Nickel plating solution | |
Grün | |
MFCD00011137 |
Flüssig | |
Ammonia-like |
Sicherheit und Handhabung
H334-H350-H360-H372-H317-H341-H302-H332-H411-H401: May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled. May cause cancer. May damage fertility or the unborn child. Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure. May cause an allergic skin reaction. Suspected of causing genetic defects. Harmful if swallowed. Harmful if inhaled. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Toxic to aquatic life.
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 9, Packaging Group: III
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.