Learn More
Aluminiumoxid B, Aktivität: Super I, MP EcoChrom™, MP Biomedicals™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11373579 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
50 kg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
MP EcoChrom™ Alumina is essentially aluminum oxide, Al2O3, occurring in nature as minerals bauxite, bayerite, corundum, etc. This Alumina is produced at the highest activity available in the market.
  • MP EcoChrom™ Alumina - Super I is essentially aluminum oxide, Al2O3, occurring in nature as minerals bauxite, bayerite, corundum, etc.
  • MP Alumina B - Super I show absorption capacity approximately twice as high as an Alumin B, Activity I.
  • The initial activity is kept in a very narrow range and their deactivation behaviour is extremely constant.
  • The product is available as a neutral version, MP Alumina N - Super I, and an acidic version, MP Alumina A - Super I.
  • MP EcoChro Alumina B - Super I is commonly used for purification processes of all kinds including sample preparation for pesticides, environmental analysis, solvent purification and all kinds of chromatography requiring the highest precision and reproducibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1344-28-1
Summenformel Al2O3
Molekulargewicht (g/mol) 101.96
MDL-Nummer MFCD00003424
InChI-Schlüssel PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym Aluminiumoxid, Alpha-Aluminiumoxid, Aloxit, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMILES [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Aluminiumoxid B
Namenshinweis Aktivität: Super I
Farbe Rosa bis Weiß
Physikalische Form Frei fließendes Pulver
Menge 1 kg
IUPAC-Name Dialuminium(3+) Trioxidandiid
Formelmasse 101.96
Dichte 3.94 g/cm3 bei 20 °C
Sofern nicht anders angegeben, sind die Produkte von MP Biomedical nur zur Forschung oder Weiterverarbeitung, aber nicht zur direkten Anwendung am Menschen bestimmt. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Kundendienst.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt