Learn More
Aluminum slug, 3.175mm (0.125in) dia x 3.175mm (0.125in) length, Puratronic™, 99.999% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11309927
Click to view available options
Quantity:
10 g
50 g
250 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
CAS: 7429-90-5 | Al | 26.98 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7429-90-5
Molecular Formula Al
Molecular Weight (g/mol) 26.98
MDL Number MFCD00134029
InChI Key XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, metal, powder, aluminio, metana, adom, alumina fibre, aluminum flake, dust, noral aluminum
PubChem CID 5359268
ChEBI CHEBI:33629
IUPAC Name aluminum
SMILES [Al]
Specifica
Quantity 10 g
Percent Purity 99.999%
Grade Puratronic™
Odor Odorless
Weight ≈0.07g/slug
Form Slug
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Aluminum slug, 3.175mm (0.125 in.) dia. x 3.175mm (0.125 in.) length
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato