Learn More
alpha Synuclein Monoclonal Antibody (4B12), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque:  Invitrogen MA190346
Code produit. 11564813
  • 656.00€ / 100µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Predicted molecular weight of 16 kDa.
Alpha-synuclein is a member of the synuclein family, which also includes beta- and gamma-synuclein. These proteins are abundant in the brain and play a role in regulating synaptic transmission and membrane trafficking. Alpha- and beta-synuclein have been shown to selectively inhibit phospholipase D2, suggesting that they may also be involved in signaling pathways. Defects in the SNCA gene, which encodes alpha-synuclein, have been implicated in the pathogenesis of Parkinson's disease. Additionally, alpha-synuclein peptides are a major component of amyloid plaques in the brains of patients with Alzheimer's disease. Multiple alternatively spliced transcripts encoding different isoforms have been identified for this gene. Diseases associated with SNCA include Parkinson Disease 1, Autosomal Dominant and Dementia, Lewy Body.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
alpha Synuclein
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
P37840
SNCA
Recombinant human alpha synuclein produced in E. coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry (Frozen), Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
4B12
Unconjugated
SNCA
Alpha synuclein; alphaSYN; alpha-synuclein; NACP; non A-beta component of AD amyloid; non-A beta component of AD amyloid; non-A4 component of amyloid; Non-A4 component of amyloid precursor; PARK1; PARK4; PD1; Snca; Syn; synuclein alpha; synuclein alpha-140; synuclein, alpha; synuclein, alpha (non A4 component of amyloid precursor)
Mouse
Ammonium sulfate precipitation
RUO
6622
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis