Learn More
MTCO1 Monoclonal Antibody (1D6E1A8), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen 459600
518.00 CHF valido fino al 2025-03-16
Usa il codice promo "24070" per avere il tuo prezzo promozionale.
673.00 CHF valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 10444035
  • 740.00CHF / Pezzo
In stock
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
For best results with this antibody in Western blot, do not boil samples before loading onto the gel. Boiling of the sample will cause a loss of signal. Hydrophobic intrinsic membrane proteins such as the core mtDNA-encoded proteins of the mitochondrial OXPHOS complexes tend to run faster in SDS-PAGE than predicted by their amino acid composition. This is likely due to incomplete unfolding of the protein and a more negative charge:mass ratio. In Western blot applications, this antibody detects a band at approximately 40 kDa (predicted MW: 57 kDa). In mouse liver lysate a specific band below 37 kDa was detected. Recommended positive controls: ICC/IF - Pig retinal pigment epithelial cells, rat cerebellum primary cells IHC (P) - Human skeletal muscle and colon tissue, rat pancreas tissue, pig smooth muscle tissue WB - Mouse, human, bovine and rat heart mitochondria lysate Flow - HEK-293 cells Recommended long term storage at -20°C.
MTCO1 Monoclonal antibody specifically detects MTCO1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
MTCO1
Monoclonal
1 mg/mL
59% PBS with 0.05% BSA, 40% glycerol and 0.01% sodium azide
P05503, P00395, Q36347, O79876, P00397, Q9MIY8
COX1, MT-CO1
Human Mitochondrial Complex IV subunit I
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG2a κ
Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1D6E1A8
Unconjugated
MT-CO1
Co1; coi; cox1; coxi; Cytochrome c oxidase polypeptide I; Cytochrome c oxidase subunit 1; cytochrome c oxidase subunit I; mitochondrially encoded cytochrome c oxidase I; mtco1; mt-co1
Mouse
Protein A
RUO
140539, 17708, 26195, 4512, 1485858, 808503
4° C, do not freeze
Liquid
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato