Learn More
CXCL9 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA547020
Artikelnummer. 15547512
  • 582.00 € / 100 Mikrogramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
In sandwich ELISAs, less than 0.5% cross-reactivity with recombinant human (rh) CXCL9/MIG is observed and less than 0.005% cross-reactivity with recombinant mouse MIP-2, recombinant rat CINC-1, rhGRO alpha, rhGRO beta, and rhGRO gamma is observed. Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS. Endoxin level is <0.10 EU per 1 μg of the antibody by the LAL method.
CXCL9 Polyclonal antibody specifically detects CXCL9 in Mouse samples. It is validated for ELISA, Neutralization.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
CXCL9
Polyclonal
Unconjugated
CXCL9
BB139920; C Cmotif chemokine; C X C motif chemokine; CC motif chemokine; CCmotif chemokine; chemokine (C-X-C motif) ligand 9; CMK; crg-10; CXC; CXC motif chemokine; C-X-C motif chemokine 9; C-X-C motif chemokine ligand 9; CXCL; CXCL9; gamma interferon-induced monokine; gamma-interferon-induced monokine; HuMIG; M119; Mig; monokine induced by gamma interferon; monokine induced by interferon gamma; monokine induced by interferon-gamma; MuMIG; protein m119; SCYB9; small inducible cytokine B subfamily (Cys-X-Cys), member 9; small inducible cytokine B9; small-inducible cytokine B9
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
17329
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
ELISA, Neutralization
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
P18340
CXCL9
E. coli-derived recombinant mouse CXCL9/MIG
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt