Learn More
Tellurure d’antimoine(III), 99,999 % (métaux), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 1327-50-0 | Sb2Te3 | 626.32 g/mol
181.00CHF - 865.00CHF
Identifiants chimiques
CAS 1327-50-0
Formule moléculaire Sb2Te3
Poids moléculaire (g/mol) 626.32
Numéro MDL MFCD00016320
Clé InChI BPDQXJZWVBPDSN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme antimony telluride, tellanylidenestibanyl tellanyl stibanetellone, antimon iii tellurid, antimony iii telluride, antimony telluride,, antimony iii telluride, beads, antimony iii telluride, powder,-325 mesh trace metals basis
CID PubChem 6369653
Nom IUPAC tellanylidèneantimoine ; tellure
SMILES [Sb]=[Te].[Sb]=[Te].[Te]
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15432577
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045922.09
10 g
181.00CHF
10g
Expédition estimée: 16-06-2025
Ajouter au panier
15442577
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
045922.18
50 g
865.00CHF
50g
Expédition estimée: 30-05-2025
Ajouter au panier
Description
Description
Antimony(III) telluride is used as both n-type and p-type semiconductors in association with appropriate dopant. It reacts with germanium telluride and forms the pseudobinary intermetallic system. It is used in solid state refrigerators due to its large thermoelectric effect. Further, it is an active component of thermoelectric materials.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
1327-50-0
626.32
BPDQXJZWVBPDSN-UHFFFAOYSA-N
6369653
[Sb]=[Te].[Sb]=[Te].[Te]
Sb2Te3
MFCD00016320
antimony telluride, tellanylidenestibanyl tellanyl stibanetellone, antimon iii tellurid, antimony iii telluride, antimony telluride,, antimony iii telluride, beads, antimony iii telluride, powder,-325 mesh trace metals basis
tellanylidèneantimoine ; tellure
Spécification
Antimony (III) telluride
1327-50-0
Poudre
Sb2Te3
UN1549
Insoluble in water.
[Sb]=[Te].[Sb]=[Te].[Te]
626.32
626.3
Odorless
629°C
Gris
(Base des métaux)
MFCD00016320
antimony telluride, tellanylidenestibanyl tellanyl stibanetellone, antimon iii tellurid, antimony iii telluride, antimony telluride,, antimony iii telluride, beads, antimony iii telluride, powder,-325 mesh trace metals basis
BPDQXJZWVBPDSN-UHFFFAOYSA-N
tellanylidèneantimoine ; tellure
6369653
99.999%
6.5 g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H302-H332
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P261-P264b-P270-P271-P301+P312-P304+P340-P312-P330-P501c
H302+H332
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 6.1; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ANTIMONY COMPOUNDS, INORGANIC, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 215-480-9
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis