Learn More
Barium manganate(VI), 95%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10348480
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Packaging:
Glass bottle
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 7787-35-1
Molecular Formula BaMnO4
Molecular Weight (g/mol) 256.26
MDL Number MFCD00011514
InChI Key ZZCNKSMCIZCVDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium manganate, ba.mno4, acmc-1bdpw, manganic acid h2mno4 , barium salt 1:1, barium 2+ ion manganate, barium 2+ ; dioxido dioxo manganese
PubChem CID 3084030
IUPAC Name barium(2+);dioxido(dioxo)manganese
SMILES [Ba++].[O-][Mn]([O-])(=O)=O
Especificaciones
Color Black-Blue to Blue
Physical Form Fine Crystalline Powder
Quantity 25 g
Assay Percent Range 94% min
Linear Formula BaMnO4
Fieser 08,21; 09,23; 10,16; 12,38; 15,18; 16,18
Merck Index 15, 977
Solubility Information Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in acids
Formula Weight 256.27
Percent Purity 95%
Packaging Glass bottle
Chemical Name or Material Barium manganate(VI), 95%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Barium manganate(VI)
Palabra de advertencia
  • Danger
Clasificación
  • Acute toxicity Category 4
  • Oxidising solid Category 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Harmful if swallowed.
  • H332-Harmful if inhaled.
  • H272-May intensify fire; oxidiser.
Consejos de prudencia
  • P210-Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.
  • P301+P312-IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician/ if you feel unwell.
  • P304+P340-IF INHALED: Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado