Learn More
Brady™ Rouleaux en polyester hautes performances BBP31 - rose
Pour le marquage de surfaces en acier inox et lisses. Les rouleaux en polyester hautes performances Brady™ BBP31 sont en polyester B-569 et sont idéaux pour une application sur des surfaces très lisses ou des panneaux rigides.
Marque:  Brady™ 117965
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11726425
  • 503.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 26-06-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Pour application sur surfaces très lisses
  • Idéal pour un montage sur panneaux rigides
Spécification
Spécification
B30C-4000-569-PK
Acrylique, Permanent
Brillant
Polyester (B-569)
Marquage de tuyaux en acier inox
1
Station de travail Brady, LabelMark, MarkWare
0,003 in
100 ft
101 mm
Surface compatible : Lisse
Rose
Cartouche
Rouleau en polyester hautes performances BBP 31
Imprimantes BBP30, BBP31, BBP33, BBP35, BBP37
1 de chaque
-40°C à +100°C
0,076 mm
30,40 m
4 po
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis