Learn More
BD Difco™ Dehydrated Culture Media: m Enterococcus Agar
For isolating and enumerating enterococci in water and other materials by membrane filtration or pour plate technique
Merk:  BD 274620
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 11703493
  • 224.00 /
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Formulation: Tryptose 20g/L, Yeast extract 5g/L, Dextrose 2g/L, Dipotassium Phosphate 4g/L, Sodium Azide 0.4g/L, Agar 10g/L, 2,3,5-Triphenyl Tetrazolium Chloride 0.1g/L
Certifications
CE, ISO, SMWW
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
CE, ISO, SMWW
Dehydrated
Agar
For isolating and enumerating enterococci in Water and other materials by membrane filtration or pour plate technique
500 g
<30°C
m Enterococcus Agar
Tryptose 20g/L, Yeast extract 5g/L, Dextrose 2g/L, Dipotassium Phosphate 4g/L, Sodium Azide 0.4g/L, Agar 10g/L, 2,3,5-Triphenyl Tetrazolium Chloride 0.1g/L
Bottle
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 3 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H412-Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P330-De mond spoelen.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: sodium azide
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen