Learn More
Bel Art™ Poxygrid™ Wire Test Tube Racks, Holds Tubes 20 to 25 mm
Chemical (organic solvents, salts, weak acids and weak alkalis) and corrosion-resistant steel wire racks are coated with heat-cured epoxy
50.97 - 59.86
Specificatie
Producttype Test Tube Rack
Autoclaveerbaar Autoclavable
Kleur Blue
Registraties Tubes (20 to 25 mm)
Materiaal Epoxy-coated Steel
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Productcode Merk Posities Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Productcode Merk Posities Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15580032
Bekijk documenten
Bel Art™
F18772-0001
40
50.97
Each
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
13452509
Bekijk documenten
Bel Art™
F18774-0160
60 Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
N/A Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
Chemical (organic solvents, salts, weak acids and weak alkalis) and corrosion-resistant steel wire racks are coated with heat-cured epoxy
  • Withstands temperature range of -223°C (-369°F) to 121°C (250°F)
  • Consists of square holes, three decks, a slotted grid bottom and extra strength reinforced edges
  • Epoxy coatings are unaffected by organic solvents, salts, weak acids and weak alkalis
  • Stores 40 and 60 tubes
  • Autoclavable
Specificatie
Specificatie
Test Tube Rack
Blue
Epoxy-coated Steel
Non-sterile
3.25 in.
Autoclavable
Tubes (20 to 25 mm)
Rectangular
83 mm
25 mm
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie