Learn More
Micronova BinLiners™
Designed for cleanroom material disposal and transfer with low density polyethylene liners
Marque:  Micronova BL43440B
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30533189
  • 162.08CHF / 50 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 25-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Micronova BinLiner Bags are made from FDA compliant, low density polyethylene and are designed for the collection and disposal of waste, garment collection, storage, protective covers for equipment and the collection and transport of parts or raw materials in cleanrooms and controlled environments
  • Low density polyethylene liners in a range of sizes
  • Thicknesses range from 1 mL to 6 mL, and sizes from 1 gal capacity to 60 gal
  • The 40 x 48 in. and 40 x 60-inch liners work with the BLSSH-1624 BinLiner Stand
  • The 34 x 40 in. liners work with the BLSSH-1515 BinLiner Stand
  • Liners are produced for use in clean and controlled environments
  • Liner colors (tints) include transparent, blue, and gray
Spécification
Spécification
15°C to 25°C
33 gal.
ISO 9001 Certified Facility
Clear
Material Disposal
Polyethylene
0.10 mm
4 mL
20 in.
14 in.
40 in.
Flat Pouch
Not Autoclavable
124 L
None
Single-use
Binstands
Non-sterile
86.36 x 101.6 cm
40 x 20 x 14 in.
20 in.
14 in.
40 in.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis