Learn More
Agilent BioTek LED Cubes for Imaging Multi-Mode Reader
For use with Imaging Multi-Mode Readers.
1850.00CHF
Specifica
Tipo | LED Light Cube |
---|---|
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Imaging Multi-Mode Reader |
Codice del prodotto | Marca | Sorgente luminosa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Sorgente luminosa | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
16121101
![]() |
Agilent BioTek
1225004 |
YFP LED |
1850.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15972842
![]() |
Agilent BioTek
1225005 |
CY5 LED |
1850.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15341490
![]() |
Agilent BioTek
1225003 |
RFP LED |
1850.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15408722
|
Agilent BioTek
1225002 |
Texas Red LED |
1850.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-08-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
15391480
|
Agilent BioTek
1225001 |
GFP/CFP LED |
1850.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16131101
![]() |
Agilent BioTek
1225006 |
CY7 LED |
1850.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16141101
![]() |
Agilent BioTek
1225008 |
655 nm LED cube |
1850.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
16151101
![]() |
Agilent BioTek
1225009 |
390 nm LED cube |
1850.00CHF
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-07-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Hai già un account? Accedi per visualizzare il prezzo e la disponibilità. Sei nuovo da queste parti? Registrati qui! |
||||
Descrizione
For use with Imaging Multi-Mode Readers.Specifica
LED Light Cube | |
Imaging Multi-Mode Reader |
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.