Learn More
Bismuth(III) chloride oxide, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11313327
Click to view available options
Quantity:
25 g
100 g
This item is not returnable. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 7787-59-9 | BiClHO | 261.437 g/mol
It is used as skin protective's, thickeners, and absorbent agents. It act as a coloring agents in cosmetics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7787-59-9
Molecular Formula BiClHO
Molecular Weight (g/mol) 261.437
MDL Number MFCD00010895
InChI Key BWOROQSFKKODDR-UHFFFAOYSA-N
Synonym bismuth oxychloride, mearlite, pearl white, bismuthine, chlorooxo, wismutchloridoxid, bismut-chlorid-oxid, biju, bismuth chloride oxide, basic bismuth chloride, wismut iii-chlorid-oxid
PubChem CID 6328152
IUPAC Name oxobismuth;hydrochloride
SMILES O=[Bi].Cl
Spezifikation
Melting Point (decomposition)
Color Brown
Physical Form Powder
Quantity 100 g
Linear Formula BiOCl
Merck Index 14,1263
Solubility Information Soluble in HCl,HNO3. Insoluble in water,alcohol.
Formula Weight 260.43
Percent Purity 99.95%
Odor Odorless
Refractive Index 2.15
Density 7.72 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Bismuth(III) chloride oxide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt