Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Compact Automatic Burette Spare Burette Tube
BLAUBRAND™ Spare Burette Tube is suitable for use with a compact automatic burette.
501.00 DKK
Specifications
Color | Amber |
---|---|
For Use With (Equipment) | Compact Automatic Burette |
Material | Borosilicate Glass (3.3) |
Type | Buret Tube |
Product Code | Brand | Capacity (Metric) | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Capacity (Metric) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10432812
|
BRAND™
23843 |
10 mL |
501.00 DKK
Each |
Estimated Shipment: 30-05-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10483382
|
BRAND™
23848 |
50 mL |
501.00 DKK
Each |
Estimated Shipment: 27-05-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
10275512
|
BRAND™
23846 |
25 mL |
501.00 DKK
Each |
In Stock
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Constructed of Borosilicate Glass 3.3
- Amber glass
Spezifikation
Amber | |
Compact Automatic Burette | |
Borosilicate Glass (3.3) | |
Buret Tube |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.