Learn More
Molecular Probes™ BODIPY™ FL (4,4-Difluoro-5,7-Dimethyl-4-Bora-3a,4a-Diaza-s-Indacene-3-Propionic Acid)
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
Descrizione
The amine-reactive BODIPY™ FL propionic acid can be used to create green-fluorescent bioconjugates following carbodiimide-activation of the carboxylic acid on the dye and reaction with amines. The electronically neutral BODIPY™ FL dye has the most fluorescein-like spectra of the green-fluorescent BODIPY™ dyes.
Specifica
Specifica
Quantità | 5 mg |
Product Type | FL Propionic Acid |
Content And Storage | Store in freezer (-5 to -30°C) and protect from light. |
Reattività chimica | Amine |
Shipping Condition | Room Temperature |
Reactive Moiety | Carboxylic Acid |
Label or Dye | BODIPY™ FL |
Label Type | BODIPY Dyes |
Product Line | BODIPY™ |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto