Learn More
Boron oxide, 97.5% min, typically 98.5%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11311649
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
500 g
2 kg
10 kg
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
It is used as a flux, an acid catalyst and a chemical intermediate in production of boron halides, esters, carbide, nitride, and metallic borides. Boron oxide has shown a promising effect on glycerol hydrogenolysis to 1,2-propanediol. It is also an essential material for the preparation of cordierite ceramics from Talc.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1303-86-2
Molecular Formula B2O3
Molecular Weight (g/mol) 69.62
MDL Number MFCD00011315
InChI Key JKWMSGQKBLHBQQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym boron trioxide, boric oxide, boric anhydride, boric acid anhydride, oxo oxoboranyloxy borane, boronoxide, diboron trioxide, boron sesquioxide, boron oxide, boron oxide 500g
PubChem CID 518682
ChEBI CHEBI:30163
SMILES O=BOB=O
Especificaciones
Boiling Point 1860°C
Melting Point ∽450°C
Quantity 2 kg
Assay Percent Range 97.5% min., typically 98.5%
Solubility Information Slightly soluble in water and methanol.
IUPAC Name oxo(oxoboranyloxy)borane
Formula Weight 69.62
Sensitivity Hygroscopic
Density 2.46
Chemical Name or Material Boron oxide
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado