Learn More
Brady™ BMP™51/BMP™53 patronen voor labelprinter: Freezerbondz II polyester
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
Merk:  Brady™ 143326
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Productcode. 12603006
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
Ideal identification solutions for biotechnology, agricultural, environmental and forensic research industry
  • Designed to “match” existing vial, slide, and well plate sizes
  • Holds up under tissue processing protocols and other extreme conditions
  • Readable and allow for easy bar coding and scanning
  • Color: Black on White
  • Material: Freezerbondz™ II Polyester
  • Printer Compatibility: BMP51, BMP53
Specificatie
Specificatie
White
Polyester
25.40 mm
2.54 cm
0.081 mm
Permanent
White film with white thermal transfer printable topcoat
-196°C to +130 °C
Laboratory identification such as vials, centrifuge tubes, test tubes, straws, and slides
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
1.9 in.
1 in.
0.0032 in.
1.9 x 1 in.
BMP51/53 FreezerBondz Labelmaker Labels
Rectangle
ASTM D
100/Pk.
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie