Learn More
Bel-Art™ Buchner Table-Top Funnels
Table-Top Funnel constructed of polyethylene is designed to filter large volumes quickly.
Marque:  Bel-Art™ H14626-3510
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 30193470
  • 563.22CHF / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 06-10-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Removable hose barbed connector accepts 12.7 mm tube and threads into 0.75 in. NPT bung on the funnel
  • Fixed or removable Fritware™ Porous Filter Plates supported by a multiple ring grid
  • Fritware™ Porous Filter Plates available in medium or coarse
  • Fixed or removable Perforated Filter Plates are made of 4.8 mm thick HDPE
  • Perforated Filter Plates available in fixed or removable
Spécification
Spécification
26 cm
HDPE, Polyethylene
Medium Porosity Removable Plate
10.25 in.
20.3 cm
Buchner Funnel
6.75 L
12.7 cm
1/Pk, 1/Cs
8 in.
5 in.
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis