Learn More
Pufferlösung pH 3, Thermo Scientific Chemicals Specpure™
CAS: 1336-21-6 | H5NO | 35.05 g/mol
44.92 € - 82.81 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Buffer solution |
---|---|
CAS | 1336-21-6 |
Farbe | Farblos |
Physikalische Form | Flüssigkeit |
Summenformel | H5NO |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11324578
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042416.K2 |
1 L |
44.92 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11334578
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
042416.K7 |
4 L |
82.81 €
4 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Buffer solution (pH 3) is used as a means of keeping pH at a nearly constant value in different chemical applications. Buffer solution is used in alcoholic fermentation, leather tanning, electroplating, organic synthesis, sugar and paper manufacturing.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Buffer solution | |
Farblos | |
H5NO | |
MFCD00066650 | |
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N | |
35.05 | |
CHEBI:18219 |
1336-21-6 | |
Flüssigkeit | |
Geruchsneutral | |
Miscible with water. | |
N.O | |
14923 |
Sicherheit und Handhabung
Gehäuse P234-P390
Gehäuse H290
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.