Learn More
Calcium aluminum oxide, 99% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11348077
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Calcium aluminum oxide is used as a precursor in the production of naphtha steam reforming catalysts, refinery gas steam reforming catalysts, aluminum chlorohydrate, secondary hydrocarbon steam reforming catalysts. It is also used in the production of refractory and cements.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 12042-68-1
Molecular Formula Al2CaO4
Molecular Weight (g/mol) 158.037
MDL Number MFCD00049722
InChI Key XFWJKVMFIVXPKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium aluminate, calcium aluminum oxide, calcium dialumanoylolate, dialuminium calcium tetraoxide, calcium dialuminate, aluminum calcium oxide, 2alo2.ca, calcium oxido oxo alumane, calcium 2+ dialumanoylolate, calcium aluminate 5g
PubChem CID 159415
IUPAC Name calcium;oxido(oxo)alumane
SMILES [O-][Al]=O.[O-][Al]=O.[Ca+2]
Spezifikation
Melting Point 1600°C
Color White
Physical Form Powder
Quantity 100 g
Assay Percent Range 99% (Metals basis)
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 158.02
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Density 2.981
Chemical Name or Material Calcium aluminum oxide
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt