Learn More
Calcium iodate monohydrate, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11329287
Click to view available options
Quantity:
100 g
500 g
CAS: 10031-32-0 | Ca(IO3)2·H2O
Calcium iodate monohydrate is used as oxidant added to lotions and ointments, acts as antiseptic and deodorant. It is used in the manufacture of disinfectants and iodine supplement in animal feed.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10031-32-0
Molecular Formula Ca(IO3)2·H2O
MDL Number MFCD00036265
Specifications
Color White
Physical Form Powder
Quantity 500 g
Assay Percent Range >99%
Solubility Information Soluble in nitric acid and slightly soluble in water. Insoluble in ethanol.
Formula Weight 407.90 (389.88 Anhydrous)
Appearance Off-white powder
Chemical Name or Material Calcium iodate monohydrate
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt