Learn More
Cerium(IV) oxide, REacton™, 99.99% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11301089
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantity:
25 g
100 g
500 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Cerium(IV) oxide is used in ceramics and to polish glass and stones. It is applied as a solid electrolyte in fuel cells. It can also be employed as a co-catalyst in a number of reactions. It is also used as an antioxidant and to generate hydrogen through water splitting. It is used as a high-temperature hydrocarbon oxidation catalyst in self-cleaning ovens. It can be used in infrared filters, incandescent mantles and sunscreens in combination with other materials. It finds use as a catalyst support and to sensitize photosensitive glass.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1306-38-3
Molecular Formula CeO2
Molecular Weight (g/mol) 172.114
MDL Number MFCD00010933
InChI Key CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonym ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
PubChem CID 73963
ChEBI CHEBI:79089
IUPAC Name dioxocerium
SMILES O=[Ce]=O
Spécification
Melting Point 2600°C
Color Yellow
Physical Form Powder
Quantity 100 g
Assay Percent Range 99.99%
Solubility Information Insoluble in water.
Formula Weight 172.12
Odor Odorless
Density 7.132
Chemical Name or Material Cerium(IV) oxide
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis