Learn More
Cesium carbonate, Puratronic™, 99.994% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11366478
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
Stainless Steel gauze is most commonly utilized for wire cloth weaving. Typical wire cloth applications include use with chemicals, food products, pharmaceuticals and exposure to moisture.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 534-17-8
Molecular Formula CCs2O3
Molecular Weight (g/mol) 325.82
MDL Number MFCD00010957
InChI Key FJDQFPXHSGXQBY-UHFFFAOYSA-L
Synonym cesium carbonate, dicesium carbonate, caesium carbonate, cesiumcarbonate, carbonic acid, dicesium salt, cs2co3, unii-qqi20a14p4, cesium carbonate cs2co3, carbonic acid, cesium salt 1:2, dicaesium 1+ ion carbonate
PubChem CID 10796
SMILES [Cs+].[Cs+].[O-]C([O-])=O
Specifications
Melting Point 610°C (decomposition)
Color White
Physical Form Powder/Granules
Quantity 25 g
Assay Percent Range 99.994% (Metal basis)
Beilstein 4546405
Solubility Information Highly soluble in water. Soluble in alcohol,dimethyl sulfoxide and N,N-dimethylformamide. Insoluble in toluene and p-xylene.
IUPAC Name dicesium;carbonate
Formula Weight 325.82
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Appearance White powder
Density 4.072
Chemical Name or Material Cesium carbonate
Show More Show Less
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato