Learn More
Cäsiumchlorid, 99.9 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7647-17-8 | ClCs | 168.36 g/mol
74.45 CHF - 203.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 7647-17-8
Summenformel ClCs
Molekulargewicht (g/mol) 168.36
MDL-Nummer MFCD00010955
InChI-Schlüssel AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonym cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
PubChem CID 24293
ChEBI CHEBI:63039
IUPAC-Name Cäsium(1+)-Chlorid
SMILES [Cl-].[Cs+]
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11326717
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
010018.14
25 g
74.45 CHF
25 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
11336717
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Alfa Aesar
010018.22
100 g
203.00 CHF
100 Gramm
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Analytical chemistry reagent for detecting inorganic ions. Source of cesium metal. Phase transfer catalyst in organic chemistry. Used for density gradient work to separate and purify proteins (isopycnic centrifugation) including chromosomal, plasmid and organelle (mitochondrial or plasmid) DNAs, and different RNA types. Preparation of electrically conducting glasses and screens of cathode ray tubes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7647-17-8
168.36
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
24293
Cäsium(1+)-Chlorid
ClCs
MFCD00010955
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CHEBI:63039
[Cl-].[Cs+]
Spezifikation
1303°C
646°C
20-Gitter-Kristall
ClCs
cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Cäsium(1+)-Chlorid
24293
168.36
Hygroskopisch
Cesium chloride
7647-17-8
99.9% (metals basis)
MFCD00010955
Soluble in water and concentrated hydrochloric acid.
[Cl-].[Cs+]
168.36
CHEBI:63039
1.6418
3.99
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
P201-P202-P260-P281-P308+P313-P501c
Gehäuse H361-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 231-600-2
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse FK9625000
missing translation for 'tsca' : Ja
missing translation for 'storageNote' : Hygroskopisch
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt