Learn More
Chromium(III) oxide, Puratronic™, 99.97% (metals basis)
Product Code. p-7048493
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
100 g
500 g
Unit Size:
100g
25g
500g
5g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 1308-38-9 | Cr2O3 | 151.99 g/mol
Also known as green compound for buffing and polishing, it can be used as abrasives. Apart from being used as a precursor to the magnetic pigment viz., chromium dioxide, it is used in inks, glasses, and pigments (viridian). They are employed as plating agents and surface treating agents. It is a catalyst in the Phillips process of manufacture of high density polythene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 1308-38-9
Molecular Formula Cr2O3
Molecular Weight (g/mol) 151.99
MDL Number MFCD00010949
InChI Key UOUJSJZBMCDAEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym chromium iii oxide, chromia, dichromium trioxide, chromium sesquioxide, chrome green, green chromium oxide, chromium 3+ oxide, green cinnabar, chrome ochre, chrome oxide
PubChem CID 517277
ChEBI CHEBI:48242
SMILES [O--].[O--].[O--].[Cr+3].[Cr+3]
Especificaciones
Boiling Point 3000°C
Melting Point 2435°C
Color Green
Physical Form Powder
Quantity 5 g
Merck Index 14,2234
Solubility Information Insoluble in water,alcohol,acetone,alkalies and acids.
IUPAC Name dichromium(3+) trioxidandiide
Formula Weight 151.99
Percent Purity 99.97%
Grade Puratronic™
Odor Odorless
Refractive Index 2.551
Density 5.22 g/mL
Assay (metals basis)
Chemical Name or Material Chromium(III) oxide
Mostrar más Mostrar menos
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado