Learn More
CHST12 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 15341-1-AP-20UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Catalyzes the transfer of sulfate to position 4 of the N-acetylgalactosamine (GalNAc) residue of chondroitin and desulfated dermatan sulfate. Chondroitin sulfate constitutes the predomit proteoglycan present in cartilage and is distributed on the surfaces of many cells and extracellular matrices. Activity toward partially desulfated dermatan sulfate is however lower. Does not form 4, 6-di-O-sulfated GalNAc when chondroitin sulfate C is used as an acceptor.Spezifikation
CHST12 | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
CHST12 | |
C4S 2, C4ST 2, C4ST2, CHST12, Sulfotransferase Hlo | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
304322, 55501, 59031 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
0.17 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
Q99LL3, Q9NRB3 | |
Chst12 | |
CHST12 Fusion Protein Ag7544 | |
20 μL | |
Primary | |
Human, Rat, Mouse | |
Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur