Learn More
Zwiebel™ Class E2 Box Weight with COFRAC Calibration Certificate
Calibrate weights of lower accuracy classes and are used with class I weighing instruments. Zwiebel™ Class E2 Box Weights are intended for use with class F1 weights.
361.00€ - 1910.00€
Specifications
For Use With (Application) | For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I |
---|
Product Code | Brand | Mass | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Mass | Price | Quantity & Availability | |||||
11710263
|
Zwiebel™
PBI23733 |
1 to 100 g |
1910.00€
Each |
Estimated Shipment: 31-07-2025
Log in to see stock. |
|||||
11715193
|
Zwiebel™
PBI23878 |
100 g |
542.00€
Each |
Estimated Shipment: 11-07-2025
Log in to see stock. |
|||||
11725193
|
Zwiebel™
PBI23879 |
200 g |
623.00€
Each |
Estimated Shipment: 07-07-2025
Log in to see stock. |
|||||
11785183
|
Zwiebel™
PBI23875 |
10 g |
401.00€
Each |
Estimated Shipment: 04-07-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11755183
|
Zwiebel™
PBI23872 |
1 g |
388.00€
Each |
Estimated Shipment: 04-07-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11795183
|
Zwiebel™
PBI23876 |
20 g |
373.00€
Each |
Estimated Shipment: 04-07-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11765183
|
Zwiebel™
PBI23873 |
2 g |
361.00€
Each |
Estimated Shipment: 04-07-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11775183
|
Zwiebel™
PBI23874 |
5 g |
411.84€
Each |
Estimated Shipment: 10-07-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11705193
|
Zwiebel™
PBI23877 |
50 g |
435.69€
Each |
Estimated Shipment: 11-07-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
11745203
|
Zwiebel™
PBI23883 |
5 kg |
1840.00€
Each |
Estimated Shipment: 24-07-2025
Log in to see stock. |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Class E2 stainless steel calibration weight
- Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
- In compliance with OIML R111
- Supplied individually or as a set, in a plastic case or a wooden box
Spezifikation
For use with Weighing Instruments of Special Accuracy Class I |
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.