Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated CXCR3B-specific Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech CL488-60065-20UL
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Consulta la politica di reso
Descrizione
The CXCR3B-specific antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with peptide of human CXCR3B-specific. This antibody recognizes human antigen. The CXCR3B-specific antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.Specifica
CXCR3B-specific | |
Monoclonal | |
1000 μg/mL | |
CD182; CD183; CKR-L2; CMKAR3; GPR9; IP10-R; Mig-R; MigR | |
Peptide | |
20 μL | |
Primary | |
Human | |
40 kDa+43 kDa | |
Liquid |
Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
1B2D6 | |
CoraLite Plus 488 | |
Mouse | |
Protein A purification | |
RUO | |
2833 | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. | |
Conjugated Antibody | |
IgG2b |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto