missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CoraLite™ Plus 488-conjugated MYPT1 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
968.42 DKK - 2619.89 DKK
Specifications
Antigen | MYPT1 |
---|---|
Clone | 2A1A9 |
Concentration | 1000 μg/mL |
Applications | Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
Classification | Monoclonal |
Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantity | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
30233436
|
Proteintech
CL488-66506-20UL |
20 μL |
968.42 DKK
20µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
30237157
|
Proteintech
CL488-66506-100UL |
100 μL |
2619.89 DKK
100µL |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Descrizione
The MYPT1 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human MYPT1. This antibody recognizes human, rat, mouse antigen. The MYPT1 antibody has been validated for the following applications: IF/ICC analysis. This antibody is coralite™ plus 488.Specifica
MYPT1 | |
1000 μg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
4659 | |
Recombinant Protein | |
Primary | |
Store at -20°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment. |
2A1A9 | |
Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
CoraLite Plus 488 | |
Mouse | |
Human, Rat, Mouse | |
MBS; MGC133042; MYPT1 | |
IgG3 | |
Protein A purification | |
Conjugated Antibody |
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto