Learn More
Eppendorf™ CryoCube F740hiw, Congélateur ultra basse température, 740 L, VIP, WC, DoLe, 3, (CH)
GREENER_CHOICE
La gamme CryoCube F740 d’Eppendorf protège correctement les échantillons et minimise les coûts d’exploitation. Avec 576 boîtes max., le congélateur CryoCube F740hiw est le modèle avec refroidissement par eau de 740 L. Le concept PhysioCare permet une utilisation simple, confortable et ergonomique.
Marque:  Eppendorf™ F740320117
19600.00 CHF valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
La disponibilité et la date d’expédition estimée sont valables pour un article standard. Si une customisation ou une prestation de service est nécessaire demandez un devis sur cette page ou contactez votre commercial car les délais peuvent varier.
Code produit. 17378623
  • 20662.32CHF / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 17-10-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Interface à écran tactile
  • Volume : 740 L (26,1 ft³)
  • Consomme seulement 10,6 kWh/jour (vert ; -80°C; 230 V)
  • Peut contenir jusqu'à57 600 échantillons
  • Temps de refroidissement à -80 °C: 4 h 10 min
  • Intérieur : Acier inoxydable ; extérieur : acier recouvert de poudre
  • Mousse en polyuréthane + Panneaux d'isolation sous vide (corps + porte)
  • 3 compartiments avec 3 portes intérieures fermées et isolées
  • Porte extérieure avec poignée à gauche, refroidissement par eau
  • Compatible avec le système d'injection CO2/LN2 (Type étroit) comme système de secours pour une meilleure sécurité des échantillons
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
740 L
3
Panneaux d'isolation sous vide / mousse de polyuréthane
Touchscreen Interface
2
98 x 111 x 197.3 cm (38.6 x 43.7 x 77.7 in.)
Serrure
CO2 ou LN2 en option
CH
10,600 W
R290 / R170
1°C
Droite
3
Oui
Oui
62.1 x 86.5 x 139 cm (24.5 x 34.1 x 54.7 in.)
Non
6 A
230 V
2 étages
18
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Voir les accessoires
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis