Learn More
Rogo Sampaic™ 6-Piece Dissecting Set
A 6-piece dissection kit for general laboratory usage.
Merk:  Rogo Sampaic™ FMQ005.500
Productcode. 11748551
Dit item is uit de verkoop gehaald en is niet meer verkrijgbaar. Bekijk het product voor mogelijke alternatieven of neem contact op met ons technische ondersteuningsteam via 056 260 260 voor hulp.
Bekijk hier alternatieve producten »
Beschrijving
Beschrijving
  • Provided in a case with a snap button closure
  • 1 pair of sharp scissors, rounded, 140mm
  • 1 pair of fine iris scissors, 110mm
  • 2 strong rounded forceps, 140mm
  • 1 fluted probe
Specificatie
Specificatie
Dissection Applications
1 Ea.
Dissecting Set
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie