Learn More
Ansell™ Gants de poids moyen en nitrile gris Edge™ série 40-517
Code produit. 12640892 Tous les produits Ansell Produits
Click to view available options
Dimensions:
9
10
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour une manipulation rapide et précise offrant confort et respirabilité.
  • S’ajustent à la main, garantissant ainsi de meilleurs mouvements et une dextérité accrue
  • Le revêtement en nitrile poreux aide à éliminer l’huile de la surface des gants pour une meilleure adhérence
  • Entièrement revêtus
  • Coupés et cousus
  • Doublure en coton interlock
  • Manchette de sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau arrière Mousse nitrile
Certifications/Conformité Marquage CE, CATÉGORIE II EN 388 : 4121, EN 1149
Matériau de la manchette Mousse nitrile
Coating Material Mousse de nitrile
Type de produit Gants de poids moyen
Dimensions 10
Modèle 40-517
Type de manchette de gant Sécurité
Doublure Coton interlock
Type de paume Paume entièrement enduite
Quantité 144 paires
Résistant à Résistance supérieure à l’abrasion, aux coupures et au déchirement
Séries 40-517
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis