Learn More
Europium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11321039
Click to view available options
Quantity:
5 g
25 g
Europium(III) chloride hydrate is used as a catalyst in organic synthesis. It is involved in the preparation of amino acid based europium(III) complex in order to prepare photoactive thin films, which finds application in organic light emitting diodes. It is also used as a precursor for the preparation of other europium compounds and its salts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Molecular Formula EuCl3·xH2O
MDL Number MFCD00010994
Spécification
Color Yellow
Physical Form Crystalline Aggregates
Quantity 25 g
Assay Percent Range 99.9% (REO)
Solubility Information Soluble in water.
Formula Weight 258.32 (Anhydrous)
Odor Odorless
Sensitivity Hygroscopic
Chemical Name or Material Europium(III) chloride hydrate
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis